2-Methylbutylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Isovaleriansäure(2-methylbutyl)ester, 2-Methylbutylisopentanoat, 3-Methylbuttersäure(2-methylbutyl)ester, Isopropylessigsäure(2-methylbutyl)ester, 3-Methylbutansäure(2-methylbutyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W350613-1KG-K
SIALW350613-1KG-KEA
306
EUR
SIALW350613-1KG-K
2-Methylbutylisovalerat, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutylisovalerat
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molecular Weight: 172,27 g/mol |
CAS-Nummer:
2445-77-4 EINECS: 219-496-7 |