2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isobutylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W353701-1KG
W353701-200G
SIALW353701-1KGEA
4010
EUR
SIALW353701-1KG
SIALW353701-200G
2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Formel:
C₉H₁₈O Molecular Weight: 142.24 g/mol Siedepunkt: 165 Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 0.806 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008940 CAS-Nummer: 108-83-8 EINECS: 203-620-1 UN: 1224 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...