2'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Acetylphenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W354805-1KG
SIALW354805-1KGEA 131 EUR
SIALW354805-1KG
2'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002219
CAS-Nummer: 118-93-4
EINECS: 204-288-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR