Isopropylmyristat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Isopropyltetradecanoat, Tetradecansäureisopropylester, Myristinsäureisopropylester

MQ300

W355690-1KG-K W355690-20KG-K W355690-8KG-K
SIALW355690-1KG-KEA 119 EUR
SIALW355690-1KG-K SIALW355690-20KG-K SIALW355690-8KG-K
Isopropylmyristat, Sigma-Aldrich®
Isopropylmyristat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Molecular Weight: 270.46 g/mol
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 0…1 °C
Dichte: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008982
CAS-Nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR