Methyl-ethoxypyrazin (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


MQ300

W356905-100G-K W356905-1KG-K
SIALW356905-100G-KEA 446 EUR
SIALW356905-100G-K SIALW356905-1KG-K
Methyl-ethoxypyrazin (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Methyl-ethoxypyrazin (Isomerengemisch)
Formel: C₇H₁₀N₂O
CAS-Nummer: 65504-94-1
EINECS: 265-794-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR