Resorcin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,3-Dihydroxybenzol, Resorcinol

MQ300

W358908-10KG W358908-1KG W358908-5KG
SIALW358908-10KGEA 535 EUR
SIALW358908-10KG SIALW358908-1KG SIALW358908-5KG
Resorcin, Sigma-Aldrich®
Resorcin
Formel: C₆H₆O₂
Molecular Weight: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 281
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Dichte: 1.272 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002269
CAS-Nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR