3-Methyl-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W364703-1KG-K
SIALW364703-1KG-KEA 111 EUR
SIALW364703-1KG-K
3-Methyl-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,848 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002916
CAS-Nummer: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR