2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,6-Dimethylbenzolthiol, 2,6-Dimethylbenzol-1-thiol, 2-Mercapto-m-xylol, 2,6-Dimethylphenylmercaptan, 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W366609-100G-K W366609-25G-K
SIALW366609-100G-KEA 1380 EUR
SIALW366609-100G-K SIALW366609-25G-K
2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 76
Dichte: 1.038 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00010021
CAS-Nummer: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR