Methylnicotinat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methyl-3-pyridincarboxylat, Nicotinsäuremethylester, Pyridin-3-carbonsäuremethylester, 3-Picolinsäuremethylester, 3-Pyridincarbonsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W370908-5KG-K
SIALW370908-5KG-KEA 802 EUR
SIALW370908-5KG-K
Methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Methylnicotinat
Formel: C₇H₇NO₂
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
MDL: MFCD00006388
CAS-Nummer: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR