(±)-3-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W376205-100G-K W376205-1KG-K
SIALW376205-100G-KEA 192 EUR
SIALW376205-100G-K SIALW376205-1KG-K
(±)-3-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.823 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002937
CAS-Nummer: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR