D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W379301-100G W379301-1KG
SIALW379301-100GEA 44.6 EUR
SIALW379301-100G SIALW379301-1KG
D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135453
CAS-Nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR