3-Methyl-1-butanthiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Isopentylmercaptan, 1-Mercapto-3-methylbutan, 3-Methylbutylmercaptan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W385808-1KG
SIALW385808-1KGEA 844 EUR
SIALW385808-1KG
3-Methyl-1-butanthiol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-butanthiol
Formel: C₅H₁₂S
Molecular Weight: 104,22 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –134 °C
Dichte: 0,8548 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00004899
CAS-Nummer: 541-31-1
EINECS: 208-774-3
UN: 1111
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR