2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: o-Aminoacetophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W390607-100G-K W390607-1KG-K
SIALW390607-100G-KEA 83 EUR
SIALW390607-100G-K SIALW390607-1KG-K
2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007717
CAS-Nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR