1-Octen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

W429300-1KG W429300-5KG W429300-SAMPLE
SIALW429300-1KGEA 133 EUR
SIALW429300-1KG SIALW429300-5KG SIALW429300-SAMPLE
1-Octen, Sigma-Aldrich®
1-Octen
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009548
CAS-Nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR