trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

W435600-1KG-K W435600-100G-K
SIALW435600-1KG-KEA 991 EUR
SIALW435600-1KG-K SIALW435600-100G-K
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 155…156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1,515 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002960
CAS-Nummer: 928-97-2
EINECS: 213-193-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,04737

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR