Methyldecanoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W505501-100G W505501-1KG
SIALW505501-100GEA 79.3 EUR
SIALW505501-100G SIALW505501-1KG
Methyldecanoat, Sigma-Aldrich®
Methyldecanoat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94 °C
MDL: MFCD00009580
CAS-Nummer: 110-42-9
EINECS: 203-766-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR