Diethylenglycolmonoethylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W509043-10KG W509043-1KG W509043-25KG
SIALW509043-10KGEA 525 EUR
SIALW509043-10KG SIALW509043-1KG SIALW509043-25KG
Diethylenglycolmonoethylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycolmonoethylether
Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002872
CAS-Nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR