3-Pentanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W510106-1KG W510106-4KG W510106-8KG
SIALW510106-1KGEA 72.7 EUR
SIALW510106-1KG SIALW510106-4KG SIALW510106-8KG
3-Pentanon, Sigma-Aldrich®
3-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009320
CAS-Nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR