2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethylhexansäure, Heptan-3-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W515302-1KG
W515302-9KG
SIALW515302-1KGEA
104
EUR
SIALW515302-1KG
SIALW515302-9KG
2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Ethylcapronsäure
Formel:
C₈H₁₆O₂ Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –82,8 °C Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002675 CAS-Nummer: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...