2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W515302-1KG W515302-9KG
SIALW515302-1KGEA 91.7 EUR
SIALW515302-1KG SIALW515302-9KG
2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR