3-Methyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Methyl-1-buten-4-ol, 1-Hydroxy-3-methyl-3-buten

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W519308-4KG
SIALW519308-4KGEA 452 EUR
SIALW519308-4KG
3-Methyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002933
CAS-Nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR