1,4-Butandithiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W520802-100G
SIALW520802-100GEA 153 EUR
SIALW520802-100G
1,4-Butandithiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandithiol
Formel: C₄H₁₀S₂
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 1,0621 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004906
CAS-Nummer: 1191-08-8
EINECS: 214-728-3
UN: 3334
ADR: 9,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR