Buttersäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W527211-1KG W527211-25KG
SIALW527211-1KGEA 125 EUR
SIALW527211-1KG SIALW527211-25KG
Buttersäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Buttersäureanhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009389
CAS-Nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01594

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR