Xanthon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 9-Xanthenon, Xanthen-9-on, 9H-Xanthen-9-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

X600-25G
SIALX600-25GEA 56.2 EUR
SIALX600-25G
Xanthon, Sigma-Aldrich®
Xanthon
Formel: C₁₃H₈O₂
Molecular Weight: 196,21 g/mol
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174 °C
MDL: MFCD00005060
CAS-Nummer: 90-47-1
EINECS: 201-997-7
Merck Index: 12,10196

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR