Septumstopfen, Gummi, Suba-Seal®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Z124567 Z124591-100EA Z124680-100EA
SAFAZ124567EA 69.2 EUR
SAFAZ124567 SIALZ124591-100EA SIALZ124680-100EA
Septumstopfen, Gummi, Suba-Seal®, Sigma-Aldrich®
Stopfen Gummistopfen
Diese Stopfen sind ideal für luft- und feuchtigkeitsempfindliche chemische Verfahren. Nach dem Durchstechen mit einer stanzfreien Spezialkanüle verschließt der Gummi die Einstichstelle und bietet eine luft- und feuchtigkeitsdichte Abdichtung, um den Inhalt des Gefäßes oder Behälters vor der Atmosphäre zu schützen. Diese Verschlüsse haben eine umlaufende Lippe, die den Behälterhals umschließt. Dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt.