1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS02525.1
SILS02525.10
SILS02525.25
SILNSILS02525.1EA
0
EUR
SILNSILS02525.1
SILNSILS02525.10
SILNSILS02525.25
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin
Formel:
C₁₀H₁₈Si₂ |
MDL:
MFCD00009839 CAS-Nummer: 4526-07-2 UN: 1325 ADR: 4.1,II |