Bis(trimethylsilyl)methan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS02725.1
SILS02725.5
SILS02725.25
SILNSILS02725.1EA
0
EUR
SILNSILS02725.1
SILNSILS02725.5
SILNSILS02725.25
Bis(trimethylsilyl)methan
Bis(trimethylsilyl)methan
Formel:
C₇H₂₀Si₂ |
MDL:
MFCD00008275 CAS-Nummer: 2117-28-4 EINECS: 218-322-7 |