(Brommethyl)trimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS02925.5
SILNSILS02925.5EA
0
EUR
SILNSILS02925.5
(Brommethyl)trimethylsilan
(Bromomethyl)trimethylsilane
Formel:
BrH₂CSi(CH₃)₃ Siedepunkt: 116 °C (1013 hPa) Dichte: 1,17 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00000167 CAS-Nummer: 18243-41-9 |