Butyl(dimethyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS03315.10
SILS03315.25
SILS03315.100
SILNSILS03315.10EA
0
EUR
SILNSILS03315.10
SILNSILS03315.25
SILNSILS03315.100
Butyl(dimethyl)silan
Butyl(dimethyl)silan
Formel:
C₆H₁₆Si |
CAS-Nummer:
1001-52-1 |