tert-Butylchlordiphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
tert-Butyldiphenylchlorosilane, tert-Butyl-diphenylchlorosilane
SILS03387.10
S03387-25G
SILS03387.100
SILNSILS03387.10EA
0
EUR
SILNSILS03387.10
FLUOS03387-25G
SILNSILS03387.100
tert-Butylchlordiphenylsilan
tert-Butylchlordiphenylsilan
Formel:
C₁₆H₁₉ClSi |
MDL:
MFCD00000497 CAS-Nummer: 58479-61-1 EINECS: 261-282-0 UN: 2987 ADR: 8,II |