tert-Butyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS03525.5
SILS03525.25
SILNSILS03525.5EA
0
EUR
SILNSILS03525.5
SILNSILS03525.25
tert-Butyltrichlorsilan
tert-Butyltrichlorsilan
Formel:
C₄H₉Cl₃Si |
MDL:
MFCD00000480 CAS-Nummer: 18171-74-9 EINECS: 242-059-7 |