Calciumdisilicid
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Calcium silicide
SILS03575.50
SILNSILS03575.50EA
0
EUR
SILNSILS03575.50
Calciumdisilicid
Calcium disilicide
Formel:
CaSi₂ Molecular Weight: 96.25 g/mol |
MDL:
MFCD00015977 CAS-Nummer: 12013-56-8 EINECS: 234-588-7 UN: 1405 ADR: 4.3 II |