Dichlor(chlormethyl)methylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS04175.25
SILNSILS04175.25EA
0
EUR
SILNSILS04175.25
Dichlor(chlormethyl)methylsilan
Dichlor(chlormethyl)methylsilan
Formel:
C₂H₅Cl₃Si Molecular Weight: 163,51 g/mol |
MDL:
MFCD00000874 CAS-Nummer: 1558-33-4 EINECS: 216-319-5 UN: 2988 ADR: 4.3,I |