Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS05200.10
SILS05200.25
SILNSILS05200.10EA
0
EUR
SILNSILS05200.10
SILNSILS05200.25
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilan
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane
Formel:
C₉H₂₀O₂Si |
MDL:
MFCD00071752 CAS-Nummer: 17865-32-6 EINECS: 402-140-1 UN: 3082 ADR: 9,III |