(Dichlormethyl)dimethylchlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS05975.10
SILNSILS05975.10EA
0
EUR
SILNSILS05975.10
(Dichlormethyl)dimethylchlorsilan
(Dichlormethyl)dimethylchlorsilan
Formel:
C₃H₇Cl₃Si |
MDL:
MFCD00018852 CAS-Nummer: 18171-59-0 EINECS: 242-058-1 |