N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS06325.10 SILS06325.25 SILS06325.100
SILNSILS06325.10EA 0 EUR
SILNSILS06325.10 SILNSILS06325.25 SILNSILS06325.100
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Formel: C₇H₁₉NSi
Siedepunkt: 126…127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,7074 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009040
CAS-Nummer: 996-50-9
EINECS: 213-637-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR