1,3-Diethyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS06525.5
SILNSILS06525.5EA
0
EUR
SILNSILS06525.5
1,3-Diethyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
1,3-Diethyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formel:
C₈H₂₃NSi₂ Molecular Weight: 189,45 g/mol |
CAS-Nummer:
17882-94-9 |