Chlor(methyl)diphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS07950.10
SILS07950.25
SILNSILS07950.10EA
0
EUR
SILNSILS07950.10
SILNSILS07950.25
Chlor(methyl)diphenylsilan
Chlor(methyl)diphenylsilan
Formel:
C₁₃H₁₃ClSi |
MDL:
MFCD00000498 CAS-Nummer: 144-79-6 EINECS: 205-639-0 UN: 2987 ADR: 8,II |