Diphenylsilandiol

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Dihydroxydiphenylsilane

SILS08075.25 SILS08075.100 SILS08075.250
SILNSILS08075.25EA 38.4 EUR
SILNSILS08075.25 SILNSILS08075.100 SILNSILS08075.250
Diphenylsilandiol
Diphenylsilandiol
Formel: C₁₂H₁₂O₂Si
Molecular Weight: 216.31 g/mol
Siedepunkt: 377
Schmelzpunkt: 174
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002101
CAS-Nummer: 947-42-2
EINECS: 213-427-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR