1,3-Dipropyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS08275.5
SILNSILS08275.5EA
0
EUR
SILNSILS08275.5
1,3-Dipropyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
1,3-Dipropyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
Formel:
C₁₀H₂₇NSi₂ Molecular Weight: 217,5 g/mol Siedepunkt: 205…207 °C (1013 hPa) Dichte: 0,827 g/cm³ (20 °C) |
CAS-Nummer:
14579-90-9 UN: 3267 ADR: 8,I |