1,2-Divinyl-1,1,2,2-tetramethyldisilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS08372.5
SILNSILS08372.5EA
0
EUR
SILNSILS08372.5
1,2-Divinyl-1,1,2,2-tetramethyldisilan
1,2-Divinyl-1,1,2,2-tetramethyldisilan
Formel:
C₈H₁₈Si₂ |
CAS-Nummer:
1450-29-9 |