(Iodmethyl)trimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS10025.10
SILNSILS10025.10EA 0 EUR
SILNSILS10025.10
(Iodmethyl)trimethylsilan
(Iodomethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₁₁ISi
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001077
CAS-Nummer: 4206-67-1
EINECS: 224-123-6