Dimethoxy(methyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS11250.5
SILS11250.25
SILS11250.100
SILNSILS11250.5EA
0
EUR
SILNSILS11250.5
SILNSILS11250.25
SILNSILS11250.100
Dimethoxy(methyl)silan
Dimethoxy(methyl)silane
Formel:
C₃H₁₀O₂Si Molecular Weight: 106.2 g/mol |
MDL:
MFCD00048019 CAS-Nummer: 16881-77-9 EINECS: 240-914-9 |