1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS13150.5
SILS13150.25
SILNSILS13150.5EA
0
EUR
SILNSILS13150.5
SILNSILS13150.25
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
Formel:
C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si |
MDL:
MFCD00042333 CAS-Nummer: 51851-37-7 EINECS: 257-473-3 |