(Phenylthio)trimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS13625.5
SILS13625.25
SILNSILS13625.5EA
0
EUR
SILNSILS13625.5
SILNSILS13625.25
(Phenylthio)trimethylsilan
(Phenylthio)trimethylsilane
Formel:
C₉H₁₄SSi |
MDL:
MFCD00008272 CAS-Nummer: 4551-15-9 EINECS: 224-916-7 |