Phenyltrimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS13750.25
SILS13750.100
SILS13750.250
SILNSILS13750.25EA
0
EUR
SILNSILS13750.25
SILNSILS13750.100
SILNSILS13750.250
Phenyltrimethoxysilan
Phenyltrimethoxysilan
Formel:
C₉H₁₄O₃Si Dichte: 1,064 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00025689 CAS-Nummer: 2996-92-1 EINECS: 221-066-9 |