Tris(trimethylsilyl)phosphit
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Tris(trimethylsilyl)phosphite
SILS13860.5
SILNSILS13860.5EA
0
EUR
SILNSILS13860.5
Tris(trimethylsilyl)phosphit
Tris(trimethylsilyl)phosphit
Formel:
C₉H₂₇O₃PSi₃ Molecular Weight: 298,54 g/mol |
MDL:
MFCD00015588 CAS-Nummer: 1795-31-9 |