Kaliumhexafluorosilicat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium fluorosilicate
SILS13940.500
SILNSILS13940.500EA
0
EUR
SILNSILS13940.500
Kaliumhexafluorosilicat
Potassium hexafluorosilicate
Formel:
F₆K₂Si Molecular Weight: 220,27 g/mol Dichte: 2,67 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00040666 CAS-Nummer: 16871-90-2 EINECS: 240-896-2 UN: 2655 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07803 |