Propyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Trichlor(propyl)silan, Propylsilyltrichlorid
SILS14075.25
SILS14075.100
SILNSILS14075.25EA
0
EUR
SILNSILS14075.25
SILNSILS14075.100
Propyltrichlorsilan
Propyltrichlorsilan
Formel:
C₃H₇Cl₃Si Molecular Weight: 177.53 g/mol Siedepunkt: 123.5 Dichte: 1.195 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00013603 CAS-Nummer: 141-57-1 EINECS: 205-489-6 UN: 1816 ADR: 8 II |