Siliciumdioxid

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Silicium(IV)oxid

SILS14900.10 SILS14900.25
SILNSILS14900.10EA 0 EUR
SILNSILS14900.10 SILNSILS14900.25
Siliciumdioxid
Siliciumdioxid
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1719
Dichte: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR